Documenti fondamentali
498912
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5Cl4Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.4ClH.Nb/c1-2-4-5-3-1;;;;;/h1-5H;4*1H;/q;;;;;+4/p-4
GKEMWFXJIFQMQF-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)