Documenti fondamentali
497746
Sigma-Aldrich
Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.958 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
HMBGXQKLGHIDMN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Butylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reagent:
  • In palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bond by reacting with organic halides or triflates.[1]
  • To prepare n-butylanisole by treating with 4-bromoanisole in the presence of a tetraphosphine ligand and a palladium catalyst.[2]
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of all-cis-3-(2-diphenylphosphinoethyl)-1, 2, 4-tris (diphenylphosphinomethyl) cyclopentane (Ditricyp) from dicyclopentadiene
Kondolff I, et al.
Tetrahedron, 63(38), 9514-9521 (2007)
Room-temperature Negishi cross-coupling of unactivated alkyl bromides with alkyl organozinc reagents utilizing a Pd/N-heterocyclic carbene catalyst
Hadei N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8503-8507 (2005)