Documenti
497754
Sigma-Aldrich
tert-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo(1,1-dimethylethyl)zinc, Bromo(tert-butyl)zinc
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.966 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - (THF)