Key Documents
495875
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidinecarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
(±)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-pipecolinic acid, Boc-DL-Pip-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Beilstein:
3652038
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)