Key Documents
494089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CHO)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
Applicazioni
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)