Documenti fondamentali
493872
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)