Documenti fondamentali
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
-16--13 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)