Documenti fondamentali
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated 2-bromoethanol, Ethylene-d4 bromohydrin
Scegli un formato
5 G
CHF 480.00
CHF 480.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 480.00
About This Item
Formula condensata:
BrCD2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 480.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
2-Bromoethanol 95%
Sigma-Aldrich
B65586
2-Bromoethanol
2-Bromoethanol analytical standard
Supelco
442334
2-Bromoethanol
Cloroformio-d "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
151858
Cloroformio-d