Documenti fondamentali
492515
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
3-(Chloromethyl-d2)oxirane-2,2,3-d3
Scegli un formato
1 G
CHF 676.00
CHF 676.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 676.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 676.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.247 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
BRLQWZUYTZBJKN-UXXIZXEISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)