Documenti fondamentali
606251
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
~1 M in benzene, 99 atom % 13C
Scegli un formato
5 ML
CHF 782.00
CHF 782.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 782.00
About This Item
Formula condensata:
13COCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 782.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
PM
99.90 by atom % calculation
Concentrazione
~1 M in benzene
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)