Documenti
491977
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butanedioic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH213CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
235 °C
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,3+1
KDYFGRWQOYBRFD-ZKDXJZICSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1