Documenti
491764
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Synechococcus sp.)
unlabeled
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
protein expression: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3