Documenti fondamentali
487945
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
Scegli un formato
1 G
CHF 545.00
CHF 545.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 545.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
CHF 545.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)