Documenti fondamentali
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ClCD2(CD2)2CD2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
161-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
1.232 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)