Documenti fondamentali
489379
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic-d12 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
EDTA-d12
Scegli un formato
1 G
CHF 1’550.00
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’550.00
About This Item
Formula condensata:
(HO2CCD2)2N(CD2)2N(CD2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
KCXVZYZYPLLWCC-LBTWDOQPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mallika Sastry et al.
Journal of biomolecular NMR, 50(3), 197-207 (2011-06-15)
NMR spectroscopic characterization of the structure or the dynamics of proteins generally requires the production of samples isotopically enriched in (15)N, (13)C, or (2)H. The bacterial expression systems currently in use to obtain isotopic enrichment, however, cannot produce a number
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with