Documenti fondamentali
489158
Sigma-Aldrich
Triethyl(silane-d)
97 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated triethylsilane
Scegli un formato
500 MG
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 309.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiD
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4117 (lit.)
P. ebollizione
107 °C (lit.)
Densità
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)