Documenti fondamentali
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterodiphenylsilane
Scegli un formato
1 G
CHF 400.00
CHF 400.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 400.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2SiD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 400.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. ebollizione
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3