Documenti
488976
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
99 atom % D
Sinonimo/i:
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H9N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
(viscous liquid or solid)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless to yellow
P. eboll.
250 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3