Documenti fondamentali
34185
Supelco
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Scegli un formato
25 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)