Documenti
488402
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
Ca(15NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
PM
164.28 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
561 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges