Documenti
609366
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2 tetrahydrate
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
Peso molecolare:
238.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Forma fisica
solid
PM
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
44 °C (lit.)
Densità
1.876 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1