Vai a
C2786
Calcium nitrate tetrahydrate
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Ca(NO3)2.4H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 87.10
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 153.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.15
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-332-1
MDL number:
Form:
solid
CHF 87.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
44 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Production of Nano Hydroxyapatite and Mg-Whitlockite from Biowaste-Derived Products via Continuous Flow Hydrothermal Synthesis: A Step towards Circular Economy.: The research discusses the continuous flow hydrothermal synthesis of nano hydroxyapatite and Mg-whitlockite using calcium nitrate tetrahydrate. The process highlights the potential for sustainable production of bioceramics from biowaste (Nigar et al., 2023).
  • Preparation and In Vitro Bioactivity Study of a Novel Hollow Mesoporous Bioactive Glass Nanofiber Scaffold.: This paper details the preparation of a novel bioactive glass nanofiber scaffold using calcium nitrate tetrahydrate, highlighting its bioactivity and potential for tissue engineering applications (Xiao et al., 2022).
  • Bioinspired Nanonetwork Hydroxyapatite from Block Copolymer Templated Synthesis for Mechanical Metamaterials.: The research demonstrates the use of calcium nitrate tetrahydrate in the synthesis of bioinspired nanonetwork hydroxyapatite, emphasizing its mechanical properties and potential applications in advanced materials (Sadek et al., 2022).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
237124C1396C4955
description
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
ACS reagent, 99%
description
≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
form
solid
form
flakes, powder, crystals or granules
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
44 °C (dec.) (lit.)
mp
44 °C (dec.) (lit.)
mp
44 °C (dec.) (lit.)
mp
44 °C (dec.) (lit.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium nitrate tetrahydrate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)