Documenti
487805
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-18O2
95 atom % 18O
Sinonimo/i:
Acetic acid-18O2 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3C18O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1