487368
4-(Benzyloxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
129 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-11-15-13-6-8-14(9-7-13)17-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
HFIHSWMJFCMLJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following phenyl urea derivatives:
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(2-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- N-[4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]phenyl]nicotinamide
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-nicotinoylindolin-5-yl)urea
- 4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]-N-phenylbenzamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?