Documenti fondamentali
486302
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CD2CD2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5186 (lit.)
P. ebollizione
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.908 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2
ULTHEAFYOOPTTB-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)