Documenti fondamentali
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H6O3
Peso molecolare:
103.08
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)