430234
Bisphenol A diglycidyl ether, brominated
mol wt 350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Sinonimo/i:
4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4′-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromophenol), Tetrabromobisphenol A-epichlorohydrin polymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Grado di funzionalizzazione
48 wt. % Br
Viscosità
1,800 cSt(lit.)
Punto di fusione
55-65 °C (lit.)
Temp. transizione
softening point 55-65 °C (Durrans)
Solubilità
a variety of ketone, aromatic hydrocarbon and ether alcohol solvents: soluble
InChI
1S/C15H12Br4O2.C3H5ClO/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8;4-1-3-2-5-3/h3-6,20-21H,1-2H3;3H,1-2H2
DEGGCMXJUHYWMD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Proprietà fisiche
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves