Documenti
483907
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Sinonimo/i:
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
About This Item
Formula condensata:
AlCuZn
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Composizione
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Dimensione particelle
−100 mesh
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3