Documenti fondamentali
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
Sinonimo/i:
Antimony pentoxide
About This Item
Formula condensata:
Sb2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
85%
Punto di fusione
380 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)