255998
Antimony(V) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Antimonic oxide, Diantimony pentaoxide, Diantimony pentoxide, Antimony pentoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
Punto di fusione
380 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?