Documenti fondamentali
482889
Sigma-Aldrich
Butyl isocyanatoacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
213 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)