481904
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
GHYZIXDKAPMFCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3