Vai a
DMPS2C
Dimetilpolisilossano
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
Sinonimo/i:
Polidimetilsilossano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.70
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
CHF 46.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
mol wt
~9,430
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Polimero liquido limpido, incolore, utile come fase stazionaria nella gascromatografia e come agente antischiuma.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DMPS5CDMPSV1546300
USP
USP
1546300
Polidimetilsilossano
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mol wt
~9,430
mol wt
~17,250
mol wt
~770
mol wt
71800-547100 g/mol
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetilpolisilossano
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)