480487
2,5-Dichlorohydroquinone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(Cl)c(O)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges