Documenti fondamentali
480452
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-d10
98 atom % D
Scegli un formato
5 G
CHF 2’080.00
CHF 2’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 2’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D10
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−104 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)