Documenti
480010
Sigma-Aldrich
Potassium ferrate(VI)
97%
Sinonimo/i:
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
About This Item
Formula condensata:
K2FeO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Punto di fusione
>400 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a