479969
4-Amino-5-pyrimidinecarbonitrile
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
251-255 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ncncc1C#N
InChI
1S/C5H4N4/c6-1-4-2-8-3-9-5(4)7/h2-3H,(H2,7,8,9)
JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)