Key Documents
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O3Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. eboll.
285 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)