Documenti
478784
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-8(2)10(11-6-12)9(3)5-7/h4-5H,1-3H3
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup