Documenti
478318
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
186 °C (lit.)
Densità
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
KRAMFLATTKXGOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate, also known as 4-fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup