Documenti fondamentali
47813
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H19F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.41
Beilstein:
8947230
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19F2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
IHSYIDJNVXPQRM-QFIPXVFZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)