Documenti fondamentali
477842
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 3 solution
Scegli un formato
5 ML
CHF 394.00
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 394.00
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)32
Peso molecolare:
6940.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
amidoethanol surface groups
Stato
liquid
PM
generation 3
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
32
Indice di rifrazione
n20/D 1.364
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 32 surface hydroxyl groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)