Documenti fondamentali
47724
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine methyl ester
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
HCONHCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.10
Beilstein:
1098883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
P. ebollizione
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)