Documenti fondamentali
47596
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ile-OH
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Beilstein:
7548444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −59±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20-/m0/s1
IQIOLCJHRZWOLS-XOBRGWDASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)