Vai a
02451
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
≥97.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methyl-D-leucine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 122.00
CHF 91.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7350417
CHF 91.50
Prezzo di listinoCHF 122.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
108-116 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
InChI key
BUJQSIPFDWLNDC-HXUWFJFHSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
023994763347316
Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Sigma-Aldrich
47633
Fmoc-Leu-OH
Fmoc-D-Leu-OH ≥95.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
47316
Fmoc-D-Leu-OH
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥95.0% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
functional group
Fmoc
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)