Documenti
475467
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
207-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-12-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
JSBZPNRRLJLZBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, also referred to as 6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, is an organic building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3