Documenti fondamentali
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nβ-Alloc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.42
Beilstein:
9161065
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3