Documenti
47511
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-2-(Fmoc-amino)butyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.36
Beilstein:
7657232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −22.0±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-Thi-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52039
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-ACA-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52309
Fmoc-ACA-OH