Documenti
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-tryptophan, Fmoc-D-tryptophan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.46
Beilstein:
5462683
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
182-185 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3