Documenti
47468
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H22F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.46
Beilstein:
4731726
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3